Learn More
Invitrogen™ Wärmeversiegelungsfolie für die Sequenzanalyse & Fragmentanalyse von Probenplatten
Probendichtungsfolie
Marke:  Invitrogen™ 4337570
5104.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15979177
  • 6560.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Folie für ca. 3500 Versiegelungen.
Beschreibung
Beschreibung
Diese Folie wird zur Versiegelung von Probenplatten während der Sequenzierung und der Fragmentanalyse verwendet.
  • Verwendet mit MicroAmp™ optischen 384-Well-Reaktionsmikrotiterplatten mit Barcode, MicroAmp optischen 384-Well-Reaktionsmikrotiterplatten mit Barcode, MicroAmp optischen 96-Well Reaktionsmikrotiterplatten, MicroAmp optischen 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatten mit Barcode
Sanger-Sequenzierung, Sanger-Sequenzierungstechnologie und -Zubehör, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
384 Well-Platten, 96-Well-Platten
Raumtemperatur
Jede Verpackung enthält ausreichend Folie für etwa 3.500 Versiegelungen.
1 pro Packung
Name des Produkts
Invitrogen™ Wärmeversiegelungsfolie für die Sequenzanalyse & Fragmentanalyse von Probenplatten > 1 Verpackung