Learn More
Invitrogen™ Glykogen (5 mg/ml)
Verbessert die Fällung von Nukleinsäuren
Marke:  Invitrogen™ AM9510
Artikelnummer. 10526565
  • 500.00 CHF / 5 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Glykogen ist ein Kohlenhydrat mit verzweigten Ketten, das als Co-Präzipitationsmittel für Nukleinsäure geeignet ist. Es wird in fünf Röhrchen zu je 1 ml in einer Konzentration von 5 mg/ml geliefert.
  • Ideal für RT-PCR
  • Vergrößert Pellet-Masse
  • Quantitative Rückgewinnung niedriger Konzentrationen (ng/ml) von Nukleinsäure
  • Verhindert Pelletverlust in Nuklease-Schutzassays
Was ist ein Co-Präzipitationsmittel?
Co-Präzipitationsmittel sind inerte Substanzen zur Unterstützung der Wiederfindung von Nukleinsäuren bei Alkoholfällungen. Während sie auch für die Fällung großer Mengen von Nukleinsäuren verwendet werden können, sind sie unverzichtbar für die quantitative Rückgewinnung kleiner Mengen von Nukleinsäuren in verdünnten Lösungen. Oft ist die Verwendung solcher Moleküle aus keinem anderen Grund als der Visualisierung der pelletierten Ausfällung nach der Zentrifugation wünschenswert. Bei der Verwendung in einer Endkonzentration von 50 bis 150 μg/ml wird Glykogen bei Vorhandensein von 0,5 M Ammoniumacetat und Isopropanol oder Ethanol zusammen mit Nukleinsäuren gefällt. Geliefert wird es in einer Konzentration von 5 mg/ml in mit Diethylpyrokarbonat behandeltem destilliertem Wasser. 260/280-Messungen werden durch Glykogen nicht beeinflusst. Dieses Glykogen-Produkt wird aus Muscheln isoliert, einer biologischen Quelle, wie dies bei den meisten anderen Zubereitungen dieses Co-Fällungsmittels auch der Fall ist. Glykogen ist mit Proteinase K und SDS behandelt, um alle verunreinigenden Nukleasen zu entfernen und dann Phenol/Chloroform zu extrahieren und Ethanol auszufällen und in Nuklease-freiem Wasser zu resuspendieren. Das Glykogen ist garantiert frei von RNase und DNase.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine RNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mg/mL
RNA/DNA-Extraktion
Glykogen
5 tubes
Flüssig
Bei –20 °C lagern.
Ambion™
Molekularbiologische Qualität
Trockeneis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Glykogen (5 mg/ml) > 5 Röhrchen