Learn More
Invitrogen™ RNase-freie Elutionsröhrchen (2,0 ml)
Alle Röhrchenchargen sind als RNAse- und DNase-frei zertifiziert.
Marke:  Invitrogen™ AM12480
253.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10167444
  • 317.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Invitrogen microcentrifuge tubes are guaranteed RNase- and DNase-free.
Ambion RNase-freie Elutionsröhrchen sind garantiert RNase- und DNase-frei und können RNAwässrige Gesamt-RNA-Isolationskit (Bestellnr. AM1912) Spin-Kartuschen aufnehmen. Diese 2,0 ml-Röhrchen sind zu 100 Stück/Karton lieferbar.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Polypropylene
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Autoclavable
Yes
Graduated
2 mL
100 Tubes
Ambion™
RNase-frei, DNase-frei
Snap Cap
Elutionsröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RNase-freie Elutionsröhrchen (2,0 ml) > 100 Röhrchen