Learn More
Invitrogen™ ElectroZap™ Electrode Decontamination Solution
Speziell formuliert, um RNase Kontamination an Elektroden sofort zu entfernen
Marke: Invitrogen™ AM9785
194.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen™ ElectroZap ist eine nicht korrosive, stabile Reinigungslösung, die speziell für die einfache, schnelle und effiziente Reinigung von Elektrodenflächen entwickelt wurde und gegen hohe RNase- oder DNase-Kontaminationen wirksam ist. Forscher, die RNA-Analysen durchführen, benötigen häufig ein pH-Wert-Messgerät zur Zubereitung RNase-freier Lösungen. Die Verwendung eines pH-Wert-Messgeräts durch mehrere Labormitarbeiterinnen und Labormitarbeiter kann jedoch häufig zu Problemen mit RNase führen, insbesondere bei der Zubereitung von Lösungen, die nicht mit DEPC behandelt oder autoklaviert werden können. Beim Entfernen von RNase-Kontamination aus dem pH-Wert-Messgerät sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit die Genauigkeit nicht beeinträchtigt wird und keine Rückstände der Reinigungslösung zurückbleiben. Einfach Electro Zap direkt auf die Elektrode aufsprühen und dann mit RNase-freiem Wasser abspülen — es entstehen keine Rückstände, die nachfolgende enzymatische Reaktionen beeinträchtigen könnten. Lieferung in einer 250 ml-Flasche
- Wird einfach weggespült, ohne Rückstände zu hinterlassen.
- Stabil, sicher und nicht korrosiv
- Keine starke Säure oder Lauge erforderlich
- Entfernt auch DNasen und andere Proteine
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Transkriptom-RNA-Isolierung, mRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
RNase-Kontrollreagenz | |
RNA-Extraktion |
ElectroZap™ bei Raumtemperatur lagern. | |
250 mL | |
Ambion™, ElectroZap™ |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.