Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9261
234.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10458654
  • 293.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Invitrogen™ 0,5 M EDTA in molekularbiologischer Qualität, pH 8,0, wird in einer 500 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EDTA
0,5 M
pH 8,0
Molekularbiologische Qualität
Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur lagern.
Flasche
Ambion™
500 ml
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2788590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9261
Chargennummer2805304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9261
Chargennummer2796670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9261
Chargennummer2833365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9261
Chargennummer2848908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9261
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNase-frei > 500 ml