Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9262
305.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10209454
  • 382.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Invitrogen™ 0,5 M EDTA in molekularbiologischer Qualität, pH 8,0, wird in einer 1.000 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EDTA
0,5 M
pH 8,0
Molekularbiologische Qualität
Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur lagern.
Flasche
Ambion™
1 l
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2805072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9262
Chargennummer2825071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9262
Chargennummer2789596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9262
Chargennummer2833257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9262
Chargennummer2848700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9262
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNase-frei > 1 l