Learn More
Invitrogen™ DNase I Buffer (10X)
MAXIscript Kit-Komponenten
Marke: Invitrogen™ AM8170G
286.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine Invitrogen-Komponente der MAXIscript™ Kits (Kat.-Nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 und AM1308). Der Puffer wird in einem Röhrchen zu 1 ml geliefert.
PCR und Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei –20 °C lagern. | |
Reverse Transkription | |
1 ml |
10X | |
Ambion™ | |
Raumtemperatur |