Learn More
Invitrogen™ DNA-free™ DNA-Entnahme-Kit
Eliminieren Sie sicher DNA-Kontaminationen aus RNA-Proben
Marke: Invitrogen™ AM1906
247.27 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
221.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Das Kit umfasst RNase-freie DNase I, einen optimierten 10X Reaktionspuffer und ein neuartiges Reagenz zum Entfernen von DNase.
Beschreibung
DNA-freie™ Reagenzien zur Behandlung und Entfernung von DNase dienen zum Entfernen von DNA-Verunreinigungen aus RNA-Proben sowie DNase nach der Behandlung.
- Keine organische Extraktion oder Hitze-Inaktivierung erforderlich
- Neuartiges Reagenz zum Entfernen von DNase enthalten
- Rekombinante DNase I ist zertifiziert RNase-frei. DNA-frei
- Inaktivierung und Entfernung von DNase
- DNA-free-Reagenzien entfernen effektiv DNase und divalente Kationen aus dem Reaktionsgemisch
- Das Entfernen der DNase/Kationen dauert nur drei Minuten
- Keine organische Extraktion, EDTA-Zugabe oder Inaktivierung durch Hitze erforderlich
Das TURBO™ DNA-free™ Kit ähnelt dem DNA-free-Kit, enthält jedoch TURBO DNase, eine technisch hergestellte hyperaktive DNase mit bis zu 350 % höherer katalytischer Effizienz als der entsprechende natürlich vorkommende DNase-Typ. Das Enzym bietet auch einen sechsfach niedrigeren Km-Wert für DNA und ermöglicht so die effektive Entfernung von Spuren einer DNA-Kontamination.
PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
rDNase1, 10x DNase 1-Puffer und DNase Inaktivierungsreagenz bei -20°C lagern. Nukleasefreies Wasser bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase | |
50 reactions | |
Ambion™, DNA-free™ |
Trockeneis | |
10x Reaktionspuffer | |
DNA-Entfernungskit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04