Learn More
Invitrogen™ Conical Tubes (15 mL) (racked)
RNase- und DNase-frei und autoklavierbar
Marke:  Invitrogen™ AM12500
684.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10177444
  • 856.00 CHF / 500 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Der Lieferumfang umfasst konische Röhrchen mit grünen Schraubverschlüssen. Garantiert RNase-/DNase-frei. Praktischer bedruckter Beschriftungsbereich und Volumenmarkierungen an den Seiten der Röhrchen für eine einfache Beschriftung. Röhrchen sind steril, Nuklease-frei, nicht-pyrogenisch und können bis 121 °C autoklaviert werden. 500 Röhrchen werden im Rack geliefert. Alle Röhrchenchargen sind als RNAse- und DNase-frei zertifiziert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Transkriptom-RNA-Isolierung, mRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Polypropylen
Steril
Ambion™
RNase-frei, DNase-frei
Schraube
Konisches Röhrchen
15 ml
500 tubes
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Autoklavierbar
Ja
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer80U3911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberAM12500
Chargennummer10U2322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2023 Catalog NumberAM12500
Chargennummer10U1521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2021 Catalog NumberAM12500
Chargennummer10U0121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2021 Catalog NumberAM12500
ChargennummerM10U0121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2021 Catalog NumberAM12500
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Conical Tubes (15 mL) (racked) > 500 Röhrchen