Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit
Keine RNA-Aufreinigung erforderlich
Marke:  Invitrogen™ 11753500
5355.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10308782
  • 6300.00 CHF / 500 Reaktionen
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 10 ml Resuspensionspuffer; 1 ml Lyseverbesserer; 500 μl DNase I, Amplifikationsgrad (1 U/μl); 160 μl 10x DNase I-Puffer; 400 μl 25 mM EDTA; 100 μl SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25 ml 2x-Reaktionsgemisch; 1 ml 50 mM MgSO4; 2 ml DEPC-behandeltes Wasser; 10 μl HeLa Total RNA (10 ng/μl); 100 μl ROX Referenzfarbstoff
Beschreibung
Beschreibung
Das CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit sorgt für höchst empfindliche und spezifische Echtzeit-qPCR-Ergebnisse direkt aus Zellen und ohne RNA-Aufreinigungsschritt.
  • Effizienz: bietet erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für höheren Durchsatz
  • Anwenderfreundlichkeit: Enzymgemisch sowohl mit SuperScript™ III Reverse-Transkriptase als auch Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • Empfindlichkeit: kein separater RNA-Isolationsschritt für größere Empfindlichkeit dank weniger Probenverlusten
  • Breiter Detektionsbereich: Targetsrkennung bei Proben mit einzelner Zelle bis zu 10.000 Zellen
  • Vielseitigkeit: kompatibel mit einer Vielzahl von Zelllinien und Proben, die mittels Laser Capture Microdissection (LCM) erfasst wurden
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf Bei der herkömmlichen quantitativen Echtzeit-PCR (qRT-PCR) muss zuerst RNA aus Zellen in einem sehr zeitintensiven Verfahren isoliert werden, was zu Materialverlusten führen kann. Mit dem CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit lysieren Sie die Zellen und fügen das vollständige Lysat direkt zu einer einstufigen qRT-PCR-Reaktion bei minimaler Handhabung und minimalem Probenverlust hinzu.
Ideal für Ihre qRT-PCR-Anwendung
Die CellsDirect-Technologie ist für Genexpressionsstudien mit begrenzten Proben validiert. CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kits sind besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz durch Vermeidung von teuren, zeitaufwändigen RNA-Aufreinigungsschritten ausgelegt. Das CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit kann zudem zur Detektion genomischer DNA-Targets verwendet werden. CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kits können zusammen mit Hydrolyse-Sonden (z. B. TaqMan™ oder LUX™ fluorogene Primer) verwendet werden.
Dieses Kit enthält ein separates Röhrchen mit ROX™ Referenz-Farbstoff. Ein gleichwertiges Kit mit ROX Referenzfarbstoff in 2X Reaktionsgemisch ist ebenfalls verfügbar.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 10 ml Resuspensionspuffer
• 1 ml Lyseverstärker
• 2 × 1,25 ml DNase I, Amplifikationsgrad (1 U/µl)
• 800 µl 10X DNase I-Puffer
• 2 × 1 ml 25 mM EDTA
• 500 µl SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq-Mix
• 12,5 ml 2X Reaktionsgemisch
• 1 ml 50 mM MgSO4
• 12,5 ml DEPC-behandeltes Wasser
• 10 µl HeLa Gesamt-RNA (10 ng/µl)
• 500 µl ROX™ Referenzfarbstoff (bei –20 °C im Dunkeln lagern)
Das Kit wird auf Trockeneis geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden
Schnell oder standardmäßig
CellsDirect™, Platinum™, SuperScript™
RT-PCR
500 Reaktionen
Primer-Sonde
7500 Fast System, 7500 System, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, MJ Chromo4, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
500 Reaktionen
2X
Zellen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit > 500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.