Learn More
Invitrogen™ BSA, acetylated (20 mg/mL)
Stabilisiert enzymatische Reaktionen, um die Abwesenheit von Kontaminanten zu gewährleisten
Marke:  Invitrogen™ AM2614
417.35 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10117054
  • 626.00 CHF / 150 Milligramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen Acetyliertes BSA wird als Trägerprotein und als Enzymstabilisator verwendet und ist frei von Kontaminanten wie Nukleasen und Proteasen. Lieferung als sechs Röhrchen zu 25 mg in einer Konzentration von 40 bis 50 mg/ml. Der Acetylierungsvorgang inaktiviert alle Spuren von Nukleaseaktivität, die vorhanden sein könnten. Während der Acetylierungsvorgang die Bindungseigenschaften von BSA ändert und sie in PCR-Reaktionen hemmend macht, wird er routinemäßig zu Restriktionsverdauungen hinzugefügt. Die Molekülmasse beträgt ∽66 kDa. Acetylierte BSA wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease-, Protease- und RNAse-Aktivität getestet.
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei –20 °C lagern.
Tube
6 tubes
20 mg/mL
Flüssig
Ambion™
Trockeneis
6 x 25mg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2790651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2614
Chargennummer2823053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2614
Chargennummer2813595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2614
Chargennummer2809206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2614
Chargennummer2811339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2614
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ BSA, acetylated (20 mg/mL) > 6 Röhrchen