Learn More
Invitrogen™ Ammoniumacetat (5 M), RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
114.00 CHF - 246.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Konzentration 5 M
Verpackungsart Flasche
Produktlinie Ambion™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10534645
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
AM9070G
100 ml
114.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10075664
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM9071
500 ml
246.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen™ 5 M-Ammoniumacetatlösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Ammoniumacetat
5 M
Ambion™
Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur lagern.
Flasche
Molekularbiologische Qualität
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.