Learn More
Invitrogen™ Ammoniumacetat (5 M), RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke: Invitrogen™ AM9071
196.80 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Invitrogen™ 5 M-Ammoniumacetatlösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 500 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Ammoniumacetat | |
5 M | |
Ambion™ | |
500 ml | |
Flüssig |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Flasche | |
Molekularbiologische Qualität | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur