Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Beidseitig tragbare Handschuhe aus grünem Nitril
Kimtech™ Beidseitig tragbare Handschuhe aus grünem Nitril bieten ausgezeichneten Schutz mit einer umweltfreundlichen Handschuhdicke von nur 0,06 mm. Das komfortable Design ist puder- und latexfrei und schützt vor einer Vielzahl von gängigen Kontaminanten.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE 0120, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EU-Richtlinie 89/686/EWG, geprüft gemäß EN-Normen EN 420:2003, Schutz: EN 374-1, EN 374-2, EN 455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 Verfahren B:2004, EN 1149-5:2003, AQL 0,65 G1 I, ISO 9001 und ISO 13485, FDA CFR 21 Teil 820 |
---|---|
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Beschreibung
- Garantierte Konformität:
- PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz
- EN 374-4:2003 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien
- EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen- und Virenschutz
- Durch das Nitrilmaterial sind diese Handschuhe stärker und dünner als Latexhandschuhe und bieten einen besseren Schutz vor einer Vielzahl von Kontaminanten, einschließlich Viren, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern.
- Die Handschuhe sind antistatisch, um Träger und Ausrüstung zu schützen, und beidhändig tragbar. Die dünne Konstruktion reduziert Lagerraum, Abfall und Umweltbelastung.
- Die texturierte Oberfläche verbessert den Griff und die taktile Empfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- Die gerollten Bündchen erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Reißrisiko und erhöhen die Haltbarkeit, wobei das Abrollen für ein einfacheres Anziehen und Ausziehen reduziert wird.
- Enthalten kein Naturlatex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautreizungen für den Träger verringert wird.
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
CE 0120, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EU-Richtlinie 89/686/EWG, geprüft gemäß EN-Normen EN 420:2003, Schutz: EN 374-1, EN 374-2, EN 455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 Verfahren B:2004, EN 1149-5:2003, AQL 0,65 G1 I, ISO 9001 und ISO 13485, FDA CFR 21 Teil 820 | |
Grün | |
Beidhändig | |
Nitril | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
Texturiert | |
250/Packung | |
30 MPa |
PSA-Kategorie III | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Ja | |
Puderfrei | |
0,09 mm Mittelfinger, 0,06 mm Handfläche, 0,04 mm Manschette | |
Ideal zur Verwendung in Laboranwendungen mit geringerem Risiko | |
Durchstich und Abrieb, Chemikalien, Viren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Beidseitig tragbare Handschuhe aus grünem Nitril