Learn More
Amberlyst™ 15(H), hellbraune Beads, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359379
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Amberlyst™ 15(H), hellbraune Beads, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359379
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11359379
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089079.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Stark saures Makroretikularharz
Amberlyst™ 15(H) is a strongly acidic cation exchange resin used as a heterogeneous acid catalysis and is suitable for non-aqueous catalysis. It is used to determine the mechanism of phenol alkylation using density functional theory (DFT). It is widely utilized as a column packing material for HPLC analysis. It is employed in separation media for Thin-layer chromatography (TLC) and paper chromatography. It is used in various chemical reactions like esterification, transesterification, Michael addition, Prins cyclization, Friedel-Crafts alkylation, acylation, cleavage of epoxides and crossed-aldol condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39389-20-3
Summenformel C18H18O3S
Molekulargewicht (g/mol) 314.399
MDL-Nummer MFCD00145841
InChI-Schlüssel SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym amberlyst 15, wet, ion exchange resin, 2-ethenylbenzenesulfonic acid; divinylbenzene, benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, ksc581g2r, amberlyst 15 ion-exchange resin, amberlite? ir120 hydrogen form, 2-ethenylbenzenesulfonic acid-1,2-diethenylbenzene 1:1, amberlite r ir120 hydrogen form, divinylbenzene-styrenesulfonic acid copolymer, 1,2-bis ethenyl benzene; 2-ethenylbenzenesulfonic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 170197
IUPAC-Name 1,2-bis(Ethenyl)benzol;2-ethenylbenzolsulfonsäure
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlyst™ 15(H)
Physikalische Form Perlen
Geruch Geruchsneutral
Farbe Braun
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR07L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer089079.18,089079.A1,089079.30
ChargennummerY22K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Artikelnummer089079.18,089079.A1,089079.30
ChargennummerZ11J072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Artikelnummer089079.18,089079.A1,089079.30
ChargennummerX09G054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2022 Artikelnummer089079.18,089079.A1,089079.30
ChargennummerS22I043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Artikelnummer089079.18,089079.A1,089079.30
Name des Produkts
Amberlyst™ 15(H), hellbraune Beads, Thermo Scientific Chemicals >