Learn More
Amberlite XAD-7, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345335
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Amberlite XAD-7, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345335
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11345335
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19564.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 37380-43-1
Amberlite XAD-7 is used in chromatography media, enzyme immobilization and water purification. It is also used in the removal of relatively polar compounds from non aqueous solvents, non-aromatic compounds from polar solvent, recovery of plant extracts, antibiotics, enzymes and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite XAD-7 wird in Chromatographiemedien, bei der Enzymfixierung und bei der Wasseraufbereitung verwendet. Es wird auch zur Entfernung von relativ polaren Verbindungen aus nicht wässrigen Lösungsmitteln und von nicht aromatischen Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln sowie zur Rückgewinnung von Pflanzenextrakten, Antibiotika, Enzymen und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37380-43-1
MDL-Nummer MFCD00132705
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite XAD-7
Merck Index 14,382
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Name des Produkts
Amberlite XAD-7, Thermo Scientific Chemicals >