Learn More
Amberlite XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348995
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
CAS: 37380-42-0
Polyaromatic adsorbent for small hydrophobic compounds, surfactants, pharmaceutical manufacturing, phenols, chlorinated organics and organic removal from aqueous food streams. It is impregnated with KCN or NaCN, has been used for the conversion of aromatic acyl chlorides to acyl cyanides and of formation of trialkylsilyl chlorides to the silyl cyanides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Polyaromatisches Adsorptionsmittel für kleine hydrophobe Verbindungen, Tenside, pharmazeutische Produktion, Phenole, chlorierte organische Stoffe und organische Entfernung aus wässrigen Nahrungsmittelströmen. Es ist mit KCN oder NaCN imprägniert und wurde für die Umwandlung von aromatischen Acylchloriden in Acylcyanide und für die Bildung von Trialkylsilylchloriden in die Silylcyanide verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37380-42-0
MDL-Nummer MFCD00132704
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite XAD-4
Merck Index 14,382
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Name des Produkts
Amberlite XAD-4, Thermo Scientific Chemicals >