Learn More
Amberlite XAD-16, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355335
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Amberlite XAD-16, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355335
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11355335
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19565.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 104219-63-8
Amberlite XAD-16 is a polymeric adsorbent widely utilized for adsorption of organic substances from aqueous systems and polar solvents. It is useful for the removal of detergents from protein solutions. It is also used in the recovery and purification of antibiotics, water soluble steroids, amino acids and proteins. It plays a vital role in the removal of non polar compounds from polar solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite XAD-16 ist ein polymeres Adsorptionsmittel, das häufig für die Adsorption organischer Substanzen aus wässrigen Systemen und polaren Lösungsmitteln verwendet wird. Es ist nützlich für die Entfernung von Reinigungsmitteln aus Proteinlösungen. Es wird auch zur Gewinnung und Aufreinigung von Antibiotika, wasserlöslichen Steroiden, Aminosäuren und Proteinen verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Entfernung unpolarer Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104219-63-8
MDL-Nummer MFCD00145831
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite XAD-16
Merck Index 14,382
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerL19565.36,L19565.22
Chargennummer10238011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerL19565.36,L19565.22
Chargennummer10242586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 ArtikelnummerL19565.36,L19565.22
Chargennummer10151983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL19565.36,L19565.22
Chargennummer10227488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL19565.36,L19565.22
Name des Produkts
Amberlite XAD-16, Thermo Scientific Chemicals >