Learn More
Amberlite™ XAD1180 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10277600
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Amberlite™ XAD1180 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10277600
Marke: Thermo Scientific Acros 299155000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-69-4
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00132704
InChI-Schlüssel MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvbMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66666
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ XAD 1180
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen moisture holding capacity: 61.0 to 67.0%
Farbe Weiß bis gelb
Merck Index 14, 382
Menge 500 g
IUPAC-Name 1,2-bis(Ethenyl)benzol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0428540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number299155000,299151000
ChargennummerA0399853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2021 Catalog Number299155000,299151000
Name des Produkts
Amberlite™ XAD1180 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals >