Learn More
Amberlite™ IRN-78 Ionenaustauschharz, OH-Form, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin |
Physikalische Form | Lösung |
Namenshinweis | Ion-exchange Resin, OH-form |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Amberlite™ IRN-78 Ionenaustauschharz, OH-Form, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur