Learn More
Dowex™ 50WX8 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499617
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography and as a catalyst. It is involved in the separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and low pressure liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 50WX8 50-100 (H) wird in deionisierenden Überstandsfraktionsproben für die Papierchromatographie und als Katalysator verwendet. Es ist am Trennmedium für die Dünnschichtchromatographie, Papierchromatographie und Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX8 50-100 (H)
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ22L043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberB22109.22,B22109.0E,B22109.36
Chargennummer10252570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberB22109.22,B22109.0E,B22109.36
ChargennummerS20K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Catalog NumberB22109.22,B22109.0E,B22109.36
ChargennummerY28J055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog NumberB22109.22,B22109.0E,B22109.36
Chargennummer10240997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberB22109.22,B22109.0E,B22109.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex 50WX8 50-100 (H)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dowex 50WX8
Name des Produkts
Dowex™ 50WX8 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals >