Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ braune VOA-Glasfläschchen mit geschlossener Kappe
Entwickelt für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA), wenn kein durchstechbarer Septaverschluss erforderlich ist.
Marke: Thermo Scientific™ C246-0040
187.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ braune VOA-Glasfläschchen mit Verschlusskappe sind für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) vorgesehen, wenn kein durchstechbarer Septumverschluss erforderlich ist. Erhältlich zertifizierten zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für flüchtige organische Analysen, Behandelt auf dieselbe Weise wie die zertifizierten Behälter hergestellt, aber ohne die Bereitstellung von Zertifikaten, oder Unbehandelt und bereit für Ihr eigenes Reinigungsprotokoll.
Eigenschaften:
- Die braune Farbe schützt lichtempfindliche Analyten vor Abbau
- Wählen Sie zwischen 20 ml oder 40 ml
- Weißer Verschluss aus geschlossenem Polypropylen mit PTFE-beschichteter Silikonhülle, die für eine sichere Abdichtung mit der Kappe verbunden ist
- Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
- Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Führen Sie Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch. Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, Abschätzen ist so überflüssig. Die Zylinder können chemisch sterilisiert werden und sind für Lebensmittel und Getränke geeignet.
Spezifikation
I-Chem 40 ml-Fläschchen braun, oben geschlossen verarbeitet | |
1,1 in. | |
28 mm | |
Steril | |
3,75 in. | |
72 | |
1 oz. | |
44 ml | |
Polypropylen | |
95 mm | |
Die zertifizierten und verarbeiteten Fläschchen erfüllen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für flüchtige organische | |
24-414 |
PTFE-faced Silicone | |
Bernsteinfarben | |
Glas (Typ 1) | |
40 ml | |
Behandelt | |
B267-2414UBB | |
1,5 oz. | |
40 mL | |
Geschlossene Kappe mit Silikoneinlage | |
72 Kartons | |
Fläschchen | |
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen |