Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, braun
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Innendurchmesser (metrisch) | 38.6 mm |
Material | Kalknatronglas |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Anzahl pro Packung | 40Pack |
Menge | 40 Packung |
Material des Schraubverschlusses | Polypropylen |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PolyCone |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, braun >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur