Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Diese Schläuche eignen sich als elektrische und thermische Isolatoren. Polyamidschläuche eignen sich optimal für die Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen oder als strapazierfähige Ummantelung für Glasfasern. Die Schläuche bestechen durch ihre hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Strahlung und Abrieb.
Marke:  Masterflex™ 95820-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735688
  • 61.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Durchsichtiges Braun
  • Harz entspricht den Vorgaben von USP-Klasse VI und den NEMA-Normen
  • Hohe dielektrische Stärke
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
  • Temperaturbereich: -250 bis 480 °C (-418 bis 896 °F)
Spezifikation
Spezifikation
USP Klasse VI-Anforderungen und NEMA-Standards
1.02 mm
1.1 mm
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator, zur Lieferung von Flüssigkeiten und Gasen oder als strapazierfähige Ummantelung für Glasfasern
5/Packung
Bernsteinfarben
480 °C
Autoklavierbar
Polyimid
1.5 m
-250 °C
Steril
500 psi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Polyamidschläuche > ID:1,02mm; AD:1,1mm