Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
500 ml
Verschlussgröße:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Description
- Hergestellt aus braunem Kalknatronglas
- Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
- Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 40/Pckg. |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 55 mm |
Verschlussauskleidung | PVDC mit Holzschliff |
Verschlussmaterial | Harnstoff |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction