Learn More
Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, braun
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Vorgereinigte braune Boston-Rundflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.
Marke: Fisherbrand™ 02912002
Beschreibung
- Enghalsflasche
- Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Spezifikation
250 ml | |
USP-hochreines Wasser | |
Glas | |
Weiß | |
Ja | |
Rund | |
Polyethylen | |
24 bis 400 mm |
8.45 oz. | |
Bernsteinfarben | |
12/Pckg. | |
PTFE | |
Weit | |
Runde Boston-Flasche | |
PTFE | |
Schraubkappe |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, braun > Fassungsvermögen: 8 oz. (250 ml)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur