Learn More
Kimble Chase™ X1152 20ml amber glass ampoules pack 1152
Marke:  Kimble Chase™ 12040U-20
Artikelnummer. 12737387
  • 1565.00 CHF / 1152 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-01-2026
Spezifikation
20mL
Bernsteinfarbiges Glas
Ampulle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ X1152 20ml amber glass ampoules pack 1152 > Kapazität: 20 ml