Learn More
Wheaton™ Diagnoseflaschen, braun
Hervorragende Transparenz und Maßtreue zwischen den einzelnen Fläschchen dank der Röhrenform. Wheaton™ Typ 1 Diagnoseflaschen in braun werden aus Neutralglas Typ 1 gemäß den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Produkte gefertigt.
Marke: Wheaton™ 102090
64.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zwei Kappenkonfigurationen lieferbar – PP-Kappe und gefriertrocknender Stopfen oder mit Urea EPE ausgekleidete Kappe
- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Speziell entwickelter Bodenradius erhöht die Festigkeit für Gefriertrocknungsanwendungen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Autoklavierbar | |
99/Pckg. |
32 mm | |
25 mL | |
Schraube | |
Schraube | |
63 mm | |
Diagnostisches Fläschchen |