Learn More
Wheaton™ Diagnoseflaschen, braun
Hervorragende Transparenz und Maßtreue zwischen den einzelnen Fläschchen dank der Röhrenform. Wheaton™ Typ 1 Diagnoseflaschen in braun werden aus Neutralglas Typ 1 gemäß den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Produkte gefertigt.
Marke: Wheaton™ 102050
89.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zwei Kappenkonfigurationen lieferbar – PP-Kappe und gefriertrocknender Stopfen oder mit Urea EPE ausgekleidete Kappe
- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Speziell entwickelter Bodenradius erhöht die Festigkeit für Gefriertrocknungsanwendungen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Autoklavierbar | |
154/Pckg. |
25 mm | |
10 ml | |
Schraube | |
Schraube | |
50 mm | |
Diagnostisches Fläschchen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30