Learn More
Velp Scientifica™ AM 4 Heizung Rührer und mehreren Positionen
AM 4 Heizung Rührer und mehreren Positionen
Marke:  Velp Scientifica™ F20500590
1292.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30042336
  • 1590.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Gleichbleibende Rühr- und Heizleistung für allgemeine Laboranwendungen
Das AM 4 ist der perfekte Mehrstellen-Heizplattenrührer für grundlegende Anwendungen und eine Vielzahl von Routineaufgaben in industriellen und ressourcenorientierten Labors.
Auf das robuste AM 4 und seinen kraftvollen bürstenlosen Motor können Sie sich im Laboralltag mit Rührmengen bis 15 Liter (H2O) verlassen.
Durch Drehen der linken Knöpfe für jede unabhängige Position kann die Temperatur der Platte auf bis zu 310 °C eingestellt werden, während mit dem rechten die Rührgeschwindigkeit von 100 bis 1500 rpm eingestellt werden kann.
Einfach in der Anwendung, sicher und langlebig
Die Deckplatte aus Aluminiumlegierung mit 135 mm Durchmesser sorgt für eine große Temperaturhomogenität und optimale Wärmeübertragung über die gesamte Oberfläche.
Zwei Leuchtanzeigen informieren den Bediener immer, wenn die Heizung eingeschaltet ist. Außerdem bleibt das Symbol eingeschaltet, wenn die Temperatur der Platte über 50 °C liegt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Die innen liegenden elektronischen Teile werden durch die Isolierscheibe geschützt, wodurch das ARE 5 zusammen mit dem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse auch den anspruchsvollsten Laborumgebungen und Anwendungen standhält.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
Epoxy-painted aluminum structure
Up to 310°C
Rund
EU/UK/AUS/CN
15 L
3 Jahre
Analog
230 V
135 mm Durchm.
Magnetic Stirring Hotplate
15 L
4
100 bis 1500 U/min
715 x 90 x 270 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ AM 4 Heizung Rührer und mehreren Positionen > Analog