Learn More
Aluminiumdraht, 1.5 mm (0.059 in.) Durchmesser, gebunden, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386857
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumdraht, 1.5 mm (0.059 in.) Durchmesser, gebunden, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386857
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11386857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010765.G1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Form: Ca. 4.8 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored wire
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB23U030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010765.G5,010765.G1
ChargennummerR18D018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010765.G5,010765.G1
Name des Produkts
Aluminiumdraht, 1.5 mm (0.059 in.) Durchmesser, gebunden, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >