Learn More
Aluminiumdraht, 0.81 mm (0.032 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339508
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumdraht, 0.81 mm (0.032 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339508
250 m
Click to view available options
Menge:
10 m
250 m
50 m
Artikelnummer. 11339508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043336.H7
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum wire
Namenshinweis 0.81mm (0.032 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 m
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.4g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY23H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
ChargennummerU20F018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
ChargennummerH08M10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
ChargennummerU11D004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
ChargennummerG09N10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
Name des Produkts
Aluminiumdraht, 0.81 mm (0.032 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >