Learn More
Aluminiumdraht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15436755
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumdraht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436755
10 m
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15436755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045100.G6
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum wire
Namenshinweis 0.38mm (0.015 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 m
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.31g/m
Form Draht
Name des Produkts
Aluminiumdraht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >