Learn More
Cole-Parmer™ Wägeschale aus Aluminium
Diese Wägeschalen aus Aluminium eignen sich für Mikrowaagen, organische, mikroelementare und thermische Analysen sowie pharmazeutische Anwendungen. Mikrowägeschalen aus Aluminium sind mit den meisten handelsüblichen Analysatoren und Mikrowaagen kompatibel.
Marke:  Cole-Parmer™ 01019-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11877232
  • 190.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verpackt in einfach zu handhabenden Kunststoffbehältern zur Aufbewahrung und Abgabe
  • Ölfrei und nicht beschichtet
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Einwegprodukt
Rund
Mikrowaagen, organische Mikroelementanalyse und thermische Analyse sowie pharmazeutische Anwendungen
2.5 mm
6 mm
0.035 mL
Aluminium
Wägeschale
6 mm
0,25 in