Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats, Pack of 100, Oil Free
GREENER_CHOICE
Dishes for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
26.32 CHF - 84.60 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Bodenform Round
Einwegprodukt Single-use
Material Aluminum
Form Circular
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30182871
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120932FRF
5 mL
36.66 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30182875
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120930FRF
70 mL
84.60 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30182878
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120931FRF
25 mL
61.10 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30182868
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120935FRF
42 mL
26.32 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30182874
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120936FRF
80 mL
56.40 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30182872
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120937FRF
140 mL
65.80 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30182870
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HEA14521AFRF
20 mL
32.90 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30182877
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HEA14521BFRF
34 mL
33.84 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30182876
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HEA14521CFRF
50 mL
42.30 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
  • These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
  • Oil free
Passed through a rigorous, three-step cleansing process to remove forming oil or residue for more reliable weighing and moisture sample analysis.
  • Processed and packaged in clean room environment
  • Lot traceable
  • Volume: 70 mL
  • Dimensions: 2.8 x 0.7 in. (71 x 17 mm)
  • Pack of 100
  • Crinkle finish
  • Thickness: 0.075 mm
  • Certificates for Oil-Free Aluminum Boats available upon request
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
Single-use
Circular
Weighing Boat
Round
Aluminum
Non-sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats, Pack of 100, Oil Free