Learn More
Fisherbrand™ Wägeschiffchen aus Aluminium
GREENER_CHOICE
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
Marke:  Fisherbrand™ 120936F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30042345
  • 53.58 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Spezifikation
Spezifikation
Smooth
Flach
Silber
Aluminium
Unsteril
100/Pk.
73 mm
Nicht autoklavierbar
80 mL
Single-use
Circular
Wägeschiffchen
18 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägeschiffchen aus Aluminium > Capacity (Metric): 80 mL; Dimensions: 2.9 x 0.7 in (73 x 18 mm)