Learn More
Fisherbrand™ Wägeschiffchen aus Aluminium
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
Marke: Fisherbrand™ 120932F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Spezifikation
Crinkle | |
Flach | |
Silber | |
Aluminium | |
Unsteril | |
100/Pk. | |
10 mm |
Nicht autoklavierbar | |
5 mL | |
Single-use | |
Circular | |
Wägeschiffchen | |
0.1 mm | |
28 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägeschiffchen aus Aluminium > Capacity (Metric): 5 mL; Dimensions: 1.1 x 0.4 in (28 x 10 mm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur