Learn More
Brady™ Aluminiumschilder für den Transport gefährlicher Güter mit Überlaminierung aus Polyester
35.13 CHF - 38.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Angezeigter Text Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Angezeigter Text Preis Menge & Verfügbarkeit  
11764904
Unterlagen ansehen
Brady™
258950
Entzündlicher Feststoff 4
38.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11704914
Unterlagen ansehen
Brady™
258956
Brennbar wenn nass 4 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11744904
Unterlagen ansehen
Brady™
258947
Hochentzündliche Flüssigkeit 3
38.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11784904
Unterlagen ansehen
Brady™
258953
Spontane Zündung 4
38.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich
0,271 mm
-40 – 140 °C
Transportschild
Aluminium, Polyester
Aluminium mit Polyesterüberlaminat
297 mm
297 mm
Diamantförmig