Learn More
Brady™ Aluminiumschilder für den Transport gefährlicher Güter mit Überlaminierung aus Polyester
Marke: Brady™ 258950
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |
ADR 4.1-297*297-B7525 | |
Je 1 | |
Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich | |
0,271 mm | |
-40 – 140 °C | |
Entzündlicher Feststoff 4 | |
Rot auf weiß |