Learn More
Welch Ilmvac™ Übertragungsflansch aus Aluminium
Für den Einsatz mit Welch Ilmvac™ Drehschieberpumpen entwickelt.
Marke: Welch Ilmvac™ 701712
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schlauchverbinder-Adapter aus Edelstahl
- Für 7 mm-Schläuche
- DN 16 KF – DN 12
Spezifikation
Aluminium | |
Je 1 | |
DN 16/12 | |
Übergangsflansch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Übertragungsflansch aus Aluminium > Größe: DN 16/12
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur