Learn More
Dünne Aluminiumfolie, 2.0 Mikrometer (0.00008 Zoll) Dicke, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum Thinfoil |
Namenshinweis | Not certified pinhole free |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 100 x 100 mm |
IUPAC-Name | Aluminium |
Reinheit (%) | 99.1% |
Geruch | Geruchsneutral |
Partikelgröße | 2.0 Micron (0.00008 in.) thick |
Gewicht | ≈0.013g/50x50mm |
Form | Folie |
Name des Produkts
Dünne Aluminiumfolie, 2.0 Mikrometer (0.00008 Zoll) Dicke, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur