Learn More
Heathrow Scientific™ Aluminium-Reagenzglaskorb
Waschen und lagern Sie Reagenzgläser. Der Heathrow Scientific™ Aluminium-Reagenzglaskorb kann einer wiederholten Behandlung in Autoklaven standhalten.
47.40 CHF - 2655.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Waschen, Autoklavieren, Lagerung von Teströhrchen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12317569
|
Heathrow Scientific™
HS20341A |
152 x 152 x 152 cm | N/A | |||||||
12327569
![]() |
Heathrow Scientific™
HS20341B |
256 x 152 x 152 mm |
47.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus leichtem Aluminium
- Ideal zum Waschen und Lagern von Reagenzgläsern
- Widersteht wiederholtem Autoklavieren und Einsatz im Labor
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Aluminium | |
Waschen, Autoklavieren, Lagerung von Teströhrchen |