Learn More
Cole-Parmer™ Spannwerkzeug aus Aluminium
Über einen Drehknopf am Sockel lässt sich die Spannung von leicht bis sehr stark einstellen. Das Cole-Parmer™ Spannwerkzeug aus Aluminium schneidet die Klammern automatisch ab, wenn die voreingestellte Spannung erreicht ist. Der Spannungsregler ist mit einer Verriegelung ausgestattet und gewährleistet so eine wiederholbare Spannung.
Marke: Cole-Parmer™ 06830-00
761.55 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stellen Sie die Spannung mit Hilfe eines Knopfs am Fuß dieses Werkzeugs von leicht auf sehr eng ein.Cole-Parmer™ Aluminium-Spannwerkzeug schneidet Bindungen automatisch, wenn die voreingestellte Spannung erreicht ist.Der Spannknopf verfügt über eine Arretierung, um eine wiederholbare Spannung zu gewährleisten, Bindung für Bindung.
Das stoßfeste Hilfsmittel nimmt alle Stöße auf. Optimal für Kabel der Größe 18 bis 175 lbs. oder Kabelbinder. Kein Verdrehen erforderlich.
Spezifikation
Spannwerkzeuge | |
Aluminium | |
Je 1 |
Kabel, Kabelbinder, Aluminium-Sprühpistole (steifer) | |
Die Aluminiumpistole, Stiffer wird für Jobs in Großserien empfohlen | |
−40 °C bis +85 °C |