Learn More
Aluminiumsulfat-Hydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Ph. EUR., 100-110 %, 51.0-59.0 % Al2(SO4)3-Basis, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
20 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminumsulfathydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Al2(SO4)3 · H2O |
UN-Nummer | 3260 |
Formelmasse | 342.15 g/mol (wasserfreie Basis) |
Reinheit (%) | 100 bis 110 % |
Güte | puriss. |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0397048 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 110441000,110445000,110440050,11044-6X1KG,11044-1KG,11044-25KG |
A0408899 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 110441000,110445000,110440050,11044-6X1KG,11044-1KG,11044-25KG |
A0440796 | Analysenzertifikat | 05/04/2022 | |
A0434862 | Analysenzertifikat | 02/10/2021 | 110441000,110445000,110440050,11044-6X1KG,11044-1KG,11044-25KG |
A0419453 | Analysenzertifikat | 25/05/2021 | 110441000,110445000,110440050,11044-6X1KG,11044-1KG,11044-25KG |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum sulfate hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum sulfate hydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumsulfat-Hydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Ph. EUR., 100-110 %, 51.0-59.0 % Al2(SO4)3-Basis, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur