Learn More
Brady™ Aufkleber aus Aluminium mit Überlaminierung aus Polyester
38.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminium, Polyester |
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710264
|
Brady™
227592 |
Schwarz auf rot |
38.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11770264
|
Brady™
227598 |
Weiß auf Rot |
38.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich | |
0,271 mm | |
-40 °C bis 140 °C | |
Entzündliche Gase 2 |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
297 mm | |
297 mm | |
Rhomboid | |
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut |