Learn More
Brady™ Aufkleber aus Aluminium mit Überlaminierung aus Polyester
Marke: Brady™ 227598
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
297 mm | |
297 mm | |
Rhomboid | |
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut |
ADR 2.1BRL-100*100-B7541 | |
Je 1 | |
Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich | |
0,271 mm | |
-40 °C bis 140 °C | |
Entzündliche Gase 2 | |
Weiß auf Rot |