Learn More
Aluminium-Kugel, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15494925
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-Kugel, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494925
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15494925
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045001.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kugelförmiges Pellet 3/8 Zoll ±1/4 Zoll
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Aussehen Solid in various forms
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 500 g
IUPAC-Name Aluminium
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, nominal 9.5 mm (0.375 Zoll) Abgeflacht/sphärisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW18J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number045001.36,045001.A1
ChargennummerU15I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number045001.36,045005.DM,045001.A1
ChargennummerJ24S010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerD10Y032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerQ12E055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Name des Produkts
Aluminium-Kugel, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >