Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
25.60 CHF - 385.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
---|---|
Porengröße | 60Å |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Porenvolumen | 0.75 ml/g |
Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10517771
|
Macherey-Nagel™
818133 |
20 x 20 cm |
385.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10451193
|
Macherey-Nagel™
818131 |
4 x 8 cm |
58.50 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12860651
|
Macherey-Nagel™
818132 |
5 x 20 cm |
78.55 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10115001
|
Macherey-Nagel™
818130.20 |
5 x 7.5 cm |
25.60 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10756342
|
Macherey-Nagel™
818160 |
50 x 100 mm |
193.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12834031
|
Macherey-Nagel™
818162 |
100 x 200 mm |
93.65 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen erhältlich.
Alugram™-Aluminiumbleche für DC TLC- Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
- Breite Palette an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und Trägermaterialien
- Silika 60
- Spezifische Oberfläche (BET) mit ca. 500 m2/g
- Mittlere Porengröße 60 Å
- Spezifisches Porenvolumen von 0.75 ml/g
- Partikelgröße 5–17 μm
- Standardgüte
- Für analytische Platten 0.25 mm
- Für präparative Platten 0.5 und 1 mm
- Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
- Mangan-aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV (254 nm)
- Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV (366 nm)
- Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegenüber aggressiven Visualisierungsreagenzien beständig sind.
Spezifikation
5 bis 17 μm | |
UV254 | |
∼500 m2/g |
60Å | |
0.75 ml/g |