Learn More
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254 Aluminiumbleche
Für den Einsatz in der Dünnschichtchromatografie entwickelt. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254 Aluminiumbleche bestehen aus Aluminiumoxidschichten und verfügen über einen Fluoreszenzindikator für kurzwellige UV-Strahlung (254 nm). Eine Aktivierung der Schichten vor der Verwendung wird empfohlen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 818023
120.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11386474
  • 170.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
ALUGRAM™ Alox N/UV254 sind Aluminiumplatten mit Aluminiumoxidschichten zur Verwendung in TLC. Sie verfügen über ein inertes organisches Bindemittel und einen manganaktivierten Zinksilikat-Indikator.
  • Für Terpene, Alkaloide, Steroide, aliphatische und aromatische Verbindungen
  • Aktivieren Sie die Aluminiumoxidschichten vor dem Gebrauch durch Erhitzen über 10 Minuten bei 120  C.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumbleche Alugram Alox N
25er-Packung
UV254
∼200 m2/g
20 x 20 cm
60 Å
TLC-Platte
Terpene, Alkaloide, Steroide, aliphatische und aromatische Verbindungen
0.2 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254 Aluminiumbleche > Größe: 20 x 20 cm; Menge: 25 Platten