Learn More
Cole-Parmer™ Schaufel aus Aluminium
Marke:  Cole-Parmer™ 07207-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11799879
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Schaufel
Gerippt
6,25 in.
Aluminium
350 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schaufel aus Aluminium > Kapazität: 350 ml